Få mere at vide
3-Aminohydantoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminohydantoic Acid |
| CAS | 138-07-8 |
| Molekylær formel | C3H7N3O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-Amino-N-(aminocarbonyl)glycine, 1-(Carboxymethyl)hydrazinecarboxamide, N-Amino-N-carbamoylglycine, [1-(Aminocarbonyl)hydrazino]acetic Acid, 2-[1-(Aminocarbonyl)hydrazinyl]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7N3O3/c4-3(9)6(5)1-2(7)8/h1,5H2,(H2,4,9)(H,7,8) |
| SMIL | NN(CC(=O)O)C(=O)N |
| IUPAC navn | 2-[amino(carbamoyl)amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.11 |
| Formel vægt | 133.0487 |