Få mere at vide
3-Aminocyclohexanol(cis/trans mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminocyclohexanol(cis/trans mixture) |
| CAS | 6850-39-1 |
| Molekylær formel | C6H13NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Cyclohexanol, 3-amino-, 3-Aminocyclohexanol, (3-Hydroxycyclohexyl)amine, 1-Amino-3-hydroxycyclohexane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h5-6,8H,1-4,7H2 |
| SMIL | NC1CCCC(O)C1 |
| IUPAC navn | 3-aminocyclohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.17 |
| Formel vægt | 115.0997 |