Få mere at vide
3-aminocrotononitril, (E)+(Z), 96%
Artikelnummer. 11327395
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327395 100 g 100g
11337395 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05316.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1118-61-2 | C4H6N2 | 82,11 g/mol
3-Aminocrotononitril reagerer med ferrocenyl-1,2-enoner og danner ferrocenylpyridiner. Det gennemgår en diazotiseringskoblingsreaktion med p-substituerede aniliner for at give 2-arylhydrazon-3-ketimino-butyronitriler.3-Aminocrotononitril, (E)+(Z), anvendes i reaktion med aryldiazoniumsalte, hvilket gav i stedet for den forventede triazen 2-arylhydrazono-butyronitrile ved elektrofile-butyronitrike-angreb og carbonhydrid-3-carbon hydrolyse af den resulterende imin. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. 3-Aminocrotononitril blev anvendt som bisnukleofilt reagens, der ved cyclokondensation med hexafluoracetone(ethoxycarbonylimin) danner bis(trifluormethyl)pyrimidinoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Aminocrotononitril reagerer med ferrocenyl-1,2-enoner og danner ferrocenylpyridiner. Det gennemgår en diazotiseringskoblingsreaktion med p-substituerede aniliner for at give 2-arylhydrazon-3-ketimino-butyronitriler. 3-Aminocrotononitril, (E)+(Z), anvendes i reaktion med aryldiazoniumsalte, der gav i stedet for den forventede triazen 2-arylhydrazono-3-carbon ved elektrofilhydrazono-3-carbonangreb ved ɑ-butyronitrike. hydrolyse af den resulterende imin. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. 3-Aminocrotononitril blev anvendt som bisnukleofilt reagens, der ved cyclokondensation med hexafluoracetone(ethoxycarbonylimin) danner bis(trifluormethyl)pyrimidinoner.
Opløselighed Meget opløseligt i
vand, opløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1118-61-2
Molekylær formel C4H6N2
Molekylvægt (g/mol) 82.11
MDL nummer MFCD00008071,MFCD00008071
InChI nøgle DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
Synonym 3-aminocrotononitrile, 2z-3-aminobut-2-enenitrile, 3-amino-2-butenenitrile, z-3-aminobut-2-enenitrile, beta-aminocrotononitrile, 3-amino-2-butenonitrile, 2-amino-1-propenecarbonitrile, 3-amino-crotononitrile, beta-amino-crotononitrile, 2z-3-amino-2-butenenitrile
PubChem CID 5325263
IUPAC navn (Z)-3-aminobut-2-enenitril
SMIL C\C(N)=C/C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminocrotononitrile
Navn note (E)+(Z)
Smeltepunkt ∼70°C to 75°C
Kogepunkt 120°C (4 mmHg)
Flammepunkt 154°C (309°F)
Mængde 100 g
Beilstein 1719815
Opløselighedsinformation Very soluble in water,soluble in ethanol.
Formel vægt 82.11
Procent renhed 96%