Få mere at vide
3-Aminocrotononitril, 96%, blanding af cis og trans
Artikelnummer. 10626932 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10626932 500 g Plastflaske 500g
10606742 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626932 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152455000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 1118-61-2 | C4H6N2 | 82,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1118-61-2
Molekylær formel C4H6N2
Molekylvægt (g/mol) 82.11
MDL nummer MFCD00008071,MFCD00008071
InChI nøgle DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
Synonym 3-aminocrotononitrile, 2z-3-aminobut-2-enenitrile, 3-amino-2-butenenitrile, z-3-aminobut-2-enenitrile, beta-aminocrotononitrile, 3-amino-2-butenonitrile, 2-amino-1-propenecarbonitrile, 3-amino-crotononitrile, beta-amino-crotononitrile, 2z-3-amino-2-butenenitrile
PubChem CID 5325263
IUPAC navn (Z)-3-aminobut-2-enenitril
SMIL C\C(N)=C/C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminocrotononitrile
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3C(NH2)=CHCN
Mængde 500 g
Beilstein 03, 660
Formel vægt 82.1
Procent renhed 96%
Fysisk form Flager