Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminocoumarin |
| CAS | 1635-31-0 |
| Smeltepunkt | 135,0 °C til 139,0 °C |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C9H7NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-aminocoumarin, 3-amino-2h-chromen-2-one, 3-amino-2-benzopyrone, 3-amino-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin amine, coumarin monoamine, amino-chromen-2-one, 3-azanylchromen-2-one, acmc-1bous |
| InChI nøgle | QWZHDKGQKYEBKK-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3-Aminocoumarin
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.