Få mere at vide
3-aminocoumarin, 97%
Artikelnummer. 11368905
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368905 100 mg 100mg
11358905 500 mg 500mg
11499830 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14031.MC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1635-31-0 | C9H7NO2 | 161,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1635-31-0
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD00016965
InChI nøgle QWZHDKGQKYEBKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminocoumarin, 3-amino-2h-chromen-2-one, 3-amino-2-benzopyrone, 3-amino-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin amine, coumarin monoamine, amino-chromen-2-one, 3-azanylchromen-2-one, acmc-1bous
PubChem CID 74217
IUPAC navn 3-aminochromen-2-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminocoumarin
Smeltepunkt 135°C to 137°C
Mængde 100 mg
Beilstein 128033
Formel vægt 161.16
Procent renhed 97%