missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3α-Aminocholestane, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483686
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483686 25 mg 25mg
16447716 100 mg -
16440368 5 mg -
16407908 10 mg 10mg
16473847 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483686 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19776

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 3α-Aminocholestane is a selective SH2 domain-containing inositol-5′-phosphatase 1 (SHIP1) inhibitor with an IC50 of ∼2.5 μM.

3α-Aminocholestane is a selective SH2 domain-containing inositol-5′-phosphatase 1 (SHIP1) inhibitor with an IC50 of ∼2.5 μM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3α-Aminocholestane
Fysisk form Solid
CAS 2206-20-4
Farve Off-White
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H49N
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation Ethanol : 50 mg/mL (128.97 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])C[C@H](N)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
Molekylvægt (g/mol) 387.68
Formel vægt 387.68
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.