Få mere at vide
3-Aminobutan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminobutan-1-ol |
| CAS | 2867-59-6 |
| Molekylær formel | C4H11NO |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO/c1-4(5)2-3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3 |
| SMIL | CC(N)CCO |
| IUPAC navn | 3-Aminobutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 89.14 |
| Formel vægt | 89.08 |