missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Aminobiphenyl Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminobiphenyl Hydrochloride |
| CAS | 2113-55-5 |
| Molekylær formel | C12 H11 N . HCl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Aminobiphenyl HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N.ClH/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10;/h1-9H,13H2;1H |
| SMIL | Cl.NC1=CC=CC(=C1)C=2C=CC=CC2 |
| IUPAC navn | 3-phenylaniline;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.68338 |
| Formel vægt | 205.0658 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?