Få mere at vide
3-Aminobiphenyl Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminobiphenyl Hydrochloride |
| CAS | 2113-55-5 |
| Molekylær formel | C12 H11 N . HCl |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 3-Aminobiphenyl HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N.ClH/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10;/h1-9H,13H2;1H |
| SMIL | Cl.NC1=CC=CC(=C1)C=2C=CC=CC2 |
| IUPAC navn | 3-phenylaniline;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.68338 |
| Formel vægt | 205.0658 |