Få mere at vide
3-Aminobiphenyl hydrochloride, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15407917
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407917 1 g 1g
15417917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51027.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2113-55-5
Molekylær formel C12H12ClN
Molekylvægt (g/mol) 205.685
MDL nummer MFCD00068358
InChI nøgle FFNBBUJVAUTTPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-biphenyl-3-amine hydrochloride, 3-aminobiphenyl hydrochloride, 3-phenylaniline hydrochloride, 1,1'-biphenyl-3-amine, hydrochloride, biphenyl-3-amine hcl, 3-aminobiphenyl, hcl, m-xenylamine hydrochloride, 3-biphenylamine hydrochloride, biphenyl-3-amine hydrochloride, biphenyl-3-ylamine hydrochloride
PubChem CID 12219023
IUPAC navn 3-phenylaniline;hydrochloride
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobiphenyl hydrochloride
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Formel vægt 205.69