Få mere at vide
3-Aminobiphenyl-d9, TRC
Artikelnummer. 30322745
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30322745 2.5 mg 2.5mg
1 options
Artikelnummer. 30322745 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6017752.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobiphenyl-d9
CAS 1020718-93-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 2H9 H2 N
Mængde 2.5 mg
Synonym [1,1'-Biphenyl-2,2',3',4,4',5,5',6,6'-d9]-3-amine, 3-Biphenylamine (ring-D9), (1,1'-Biphenyl-3-yl)amine (ring-D9), 3-Amino-2,2',3',4,4',5,5',6,6'-nonadeuterio-1,1'-biphenyl, 3-Aminobiphenyl (ring-D9), 3-Phenylaniline (ring-D9), m-Aminobiphenyl (ring-D9), m-Phenylaniline (ring-D9)
InChI formel InChI=1S/C12H11N/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c(N)c2[2H]
IUPAC navn 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)anilin.
Molekylvægt (g/mol) 178.28
Formel vægt 178.1456
Procent renhed >95