Få mere at vide
3-Aminobenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30316569
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30316569 100 g
1 options
Artikelnummer. 30316569 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA591720100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Trifluoromethylaniline
CAS 98-16-8
Molekylær formel C7 H6 F3 N
Mængde 100 g
Synonym 3-(Trifluoromethyl)aniline, Niflumic Acid Imp. C (EP), Flutamide Imp. D (EP), Benzenamine, 3-(trifluoromethyl)- (9CI, ACI), 3-(Trifluoromethyl)benzenamine (ACI), m-Toluidine, α,α,α-trifluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Amino-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Trifluoromethyl)phenylamine, 3-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Aminobenzotrifluoride, m-(Trifluoromethyl)aniline, m-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, m-Aminobenzal fluoride, m-Aminobenzotrifluoride, m-Trifluoromethylaniline, NSC 4540, α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
InChI formel InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2
SMIL Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)anilin
Molekylvægt (g/mol) 161.12
Formel vægt 161.0452