Få mere at vide
3-Aminobenzonitrile, 99%
Artikelnummer. 11441768
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441768 50 g 50g
11431768 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11441768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13995.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2237-30-1 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2237-30-1
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.139
MDL nummer MFCD00007756
InChI nøgle NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanoaniline, m-aminobenzonitrile, m-cyanoaniline, 3-amino-benzonitrile, 3-aminobenzonitril, benzonitrile, m-amino, m-anthranilonitrile, benzonitrile, 3-amino, unii-15v3cw939x, 3-amino benzonitrile
PubChem CID 16702
IUPAC navn 3-aminobenzonitril
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzonitrile
Smeltepunkt 51°C to 53°C
Kogepunkt 290°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Almond-like
Mængde 50 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 118.14
Procent renhed 99%