Få mere at vide
3-Aminobenzonitrile, 99%
Artikelnummer. 10694662 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10694662 25 g Glasflaske 25g
10381604 5 g Glasflaske 5g
10391604 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10694662 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173040250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2237-30-1 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2237-30-1
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD00007756
InChI nøgle NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanoaniline, m-aminobenzonitrile, m-cyanoaniline, 3-amino-benzonitrile, 3-aminobenzonitril, benzonitrile, m-amino, m-anthranilonitrile, benzonitrile, 3-amino, unii-15v3cw939x, 3-amino benzonitrile
PubChem CID 16702
IUPAC navn 3-aminobenzonitril
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzonitrile
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50.0°C to 54.0°C
Farve Brun
Kogepunkt 288.0°C to 290.0°C
Flammepunkt 112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4CN
Mængde 25 g
Beilstein 14, 391
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ehtanol,ethyl ether,acetone
Formel vægt 118.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminobenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.