Få mere at vide
3-aminobenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30049071
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049071 25 mg
30051813 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049071 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0217.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-aminobenzoesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzoic acid
CAS 99-05-8
Analyt- eller komponentnavne 3-Aminobenzoic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H7 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-Aminobenzoic Acid, Mesalazine Imp. D (EP), Mesalazine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
SMIL Nc1cccc(c1)C(=O)O
IUPAC navn 3-aminobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Mængde 25 mg
Formel vægt 137.0477 g/mol