Få mere at vide
3-aminobenzoesyre, Mikromol™
Beskrivelse
3-aminobenzoesyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminobenzoic acid |
| CAS | 99-05-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Aminobenzoic acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H7 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Aminobenzoic Acid, Mesalazine Imp. D (EP), Mesalazine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10) |
| SMIL | Nc1cccc(c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-aminobenzoesyre |
| Vis mere |