Få mere at vide
3-aminobenzensulfonamid, 97+%
Artikelnummer. 11474907
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474907 25 g 25g
11464907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21857.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-18-0 | C6H8N2O2S | 172,202 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-18-0
Molekylær formel C6H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 172.202
MDL nummer MFCD00035781
InChI nøgle JPVKCHIPRSQDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym metanilamide, m-aminobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 3-amino, m-sulfamoylaniline, 3-aminobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, m-amino, m-aminobenzenesulphonamide, metaniilamide, 3-aminosulfonylaniline, 3-amino-benzenesulfonamide
PubChem CID 7377
IUPAC navn 3-aminobenzensulfonamid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 139 °C til 142 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 172.21
Procent renhed ≥97%