Få mere at vide
3-Aminobenzenboronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 11452050
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452050 5 g 5g
11442050 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452050 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28448.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 210907-84-9 | C12H18BNO2 | 219,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 210907-84-9
Molekylær formel C12H18BNO2
Molekylvægt (g/mol) 219.09
MDL nummer MFCD03453668
InChI nøgle YMXIIVIQLHYKOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminophenylboronic acid pinacol ester, benzenamine, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-aminophenylboronic acid, pinacol cyclic ester, 3-aminophenylboronicacidpinacolester, apbe, amtb060
PubChem CID 2734655
IUPAC navn 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 87 °C til 93 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 219.09
Procent renhed 97%