Få mere at vide
3-Aminobenzenboronsyre monohydrat, 97%
Artikelnummer. 11493707
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493707 1 g 1g
11403717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18189.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
CAS: 206658-89-1 | C6H10BNO3 | 154,96 g/mol
Det anvendes som et reagens i fremstillingen af Suzuki-Miyaura krydskobling, der anvendes til gram-positive myrevirulenslægemidler og hæmmere af Streptococcus agalactiae Stk1, regioisomer af Zaleplon (et beroligende middel), amfifil tilfældig glycopolymer, som selv samler sig til dannelse af nanopartikler, der kan udvides som en mako-mekanisk polymer, som kan udvides som en mako-mekanisk polymer. og trækker sig sammen i blodplasma med høj glucoseselektivitet. Aminophenylboronsyre bruges også som reagens ved fremstillingen af nonbenzodiazepin-hypnotiske midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et reagens i fremstillingen af Suzuki-Miyaura krydskobling, der anvendes til gram-positive myrevirulenslægemidler og hæmmere af Streptococcus agalactiae Stk1, regioisomer af Zaleplon (et beroligende middel), amfifil tilfældig glycopolymer, som selv samles til dannelse af potentielle nanokemopartikler, der kan danne følsomme matrix-, glukopolymerer ekspanderer og trækker sig sammen i blodplasma med høj glukoseselektivitet. Aminophenylboronsyre bruges også som reagens ved fremstillingen af nonbenzodiazepin-hypnotiske midler.
Opløselighed Opløselig i DMSO
og methanol.
Bemærkninger
Air& Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft, vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206658-89-1
Molekylær formel C6H10BNO3
Molekylvægt (g/mol) 154.96
MDL nummer MFCD00149554
InChI nøgle XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenylboronic acid monohydrate, 3-aminophenyl boronic acid hydrate, 3-aminophenylboronic acid hydrate, 3-aminobenzeneboronic acid monohydrate, m-aminophenylboronic acid hydrate, boronic acid, 3-aminophenyl-, monohydrate, 3-aminobenzeneboronic acid hydrate, pubchem4016, acmc-1cfgg, 3-boronoaniline monohydrate
PubChem CID 14389423
IUPAC navn (3-aminophenyl)boronsyre;hydrat
SMIL O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzeneboronic acid monohydrate
Smeltepunkt 93 °C til 97 °C
Mængde 1 g
Beilstein 2936342
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO og methanol.
Formel vægt 154,96 (136,95 Vandfri)
Procent renhed 97%