Få mere at vide
3-aminobenzenboronsyrehydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7034895
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15439357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52595.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 85006-23-1 | C6H9BClNO2 | 173.40 g/mol
3-Aminobenzenboronsyrehydrochlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Aminobenzenboronsyrehydrochlorid anvendes som farmaceutisk
mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85006-23-1
Molekylær formel C6H9BClNO2
Molekylvægt (g/mol) 173.40
MDL nummer MFCD00191748
InChI nøgle QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hcl, m-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid, hcl, 3-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, boronic acid, 3-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1751, pubchem20396, timtec-bb sbb003816
PubChem CID 2763241
IUPAC navn (3-aminophenyl)boronsyre;hydrochlorid
SMIL Cl.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Formel vægt 173.41
Procent renhed 98%