Få mere at vide
3-Aminobenzenboronsyre hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15439357
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439357 1 g 1g
15449357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52595.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 85006-23-1 | C6H9BClNO2 | 173,40 g/mol
3-Aminobenzenboronsyrehydrochlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Aminobenzenboronsyrehydrochlorid anvendes som farmaceutisk
mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85006-23-1
Molekylær formel C6H9BClNO2
Molekylvægt (g/mol) 173.40
MDL nummer MFCD00191748
InChI nøgle QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hcl, m-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid, hcl, 3-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, boronic acid, 3-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1751, pubchem20396, timtec-bb sbb003816
PubChem CID 2763241
IUPAC navn (3-aminophenyl)boronsyre;hydrochlorid
SMIL Cl.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Formel vægt 173.41
Procent renhed 98%