Få mere at vide
3-Aminobenzeneboronic acid hemisulfate, 98+%
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulfate |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 8094151 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Formel vægt | 185.98 |
| Procent renhed | ≥98% |