Få mere at vide
3-Aminobenzenboronsyre hemisulfat, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulfate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 8094151 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Formel vægt | 185.98 |
| Procent renhed | ≥98% |