Få mere at vide
3-aminobenzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035195
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15409687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52909.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 30418-59-8 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol
3-Aminobenzenboronsyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt. Det er en boronsyre med potentiel brug til biokemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Aminobenzenboronsyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt. Det er en boronsyre med potentiel brug til biokemisk forskning.
Opløselighed Opløselig i vand (delvis blandbar
).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30418-59-8
Molekylær formel C6H8BNO2
Molekylvægt (g/mol) 136.945
MDL nummer MFCD00007755
InChI nøgle JMZFEHDNIAQMNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzeneboronic acid, 3-aminophenyl boronic acid, m-aminophenylboronic acid, 3-aminophenyl boranediol, m-aminophenyl boronic acid, 3-amino phenylboronic acid, chembl20852, boronic acid, 3-aminophenyl, m-aminophenyl metaboric acid
PubChem CID 92269
IUPAC navn (3-aminophenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 138°C to 143°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly miscible).
Formel vægt 136.95
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminobenzeneboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: (m-Aminophenyl)metaboric acid