Få mere at vide
3-Aminobenzenboronsyre, 98%
Beskrivelse
3-Aminobenzenboronsyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt. Det er en boronsyre med potentiel brug til biokemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Aminobenzenboronsyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt. Det er en boronsyre med potentiel brug til biokemisk forskning.
Opløselighed Opløselig i vand (delvis blandbar
).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminobenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 138 °C til 143 °C |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (delvist blandbart). |
| Formel vægt | 136.95 |
| Procent renhed | 98% |