Få mere at vide
3-Aminobenzenboronsyre, 98%
Beskrivelse
3-Aminobenzenboronsyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt. Det er en boronsyre med potentiel brug til biokemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Aminobenzenboronsyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt. Det er en boronsyre med potentiel brug til biokemisk forskning.
Opløselighed Opløselig i vand (delvis blandbar
).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminobenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 138°C to 143°C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (partly miscible). |
| Formel vægt | 136.95 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Aminobenzeneboronic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: (m-Aminophenyl)metaboric acid