Få mere at vide
3-aminobenzen-1-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10784013
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10784013 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10123424 25 g Ravglasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784013 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01949DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 98-18-0
Molekylær formel C6H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 172.202
InChI nøgle JPVKCHIPRSQDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym metanilamide, m-aminobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 3-amino, m-sulfamoylaniline, 3-aminobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, m-amino, m-aminobenzenesulphonamide, metaniilamide, 3-aminosulfonylaniline, 3-amino-benzenesulfonamide
PubChem CID 7377
IUPAC navn 3-aminobenzensulfonamid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzene-1-sulfonamide
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel NH2C6H4SO2NH2
Mængde 1 g
Formel vægt 172.21
Procent renhed 97%