Få mere at vide
3-Aminobenzamidine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminobenzamidine Dihydrochloride |
| CAS | 37132-68-6 |
| Molekylær formel | C7H11Cl2N3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | m-Aminobenzamidine Dihydrochloride, 3-Aminobenzenecarboximidamide Hydrochloride (1:2), 3-Aminobenzimidamide Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H |
| SMIL | NC1=CC=CC(C(N)=N)=C1.Cl.Cl |
| IUPAC navn | 3-aminobenzimidamide hydrogen chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.09 |
| Formel vægt | 207.03 |