Få mere at vide
3-Aminobenzamide, 98%
Artikelnummer. 11449712
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449712 5 g 5g
11459712 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449712 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10793.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3544-24-9 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
3-Aminobenzamid anvendes som en endogen poly-ADP-ribosyltransferasehæmmer. Gennem sine virkninger på PARP'er forårsager 3-aminobenzamid telomerforkortning og stimulerer angiogenese. Det viser neurobeskyttende, anti-nekrotiske virkninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Aminobenzamid anvendes som en endogen poly-ADP-ribosyltransferaseinhibitor. Gennem sine virkninger på PARP'er forårsager 3-aminobenzamid telomerforkortning og stimulerer angiogenese. Det udviser neurobeskyttende, anti-nekrotiske virkninger.
Opløselighed
Opløseligt i dimethylformamid (∼ 30 mg/ml), dimethylsulfoxid (∼ 30 mg/ml), fosfatbufret saltvand (pH 7,2) (∼ 2 mg/ml), vand (25 mg/ml) og ethanol (25 mg/ml).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3544-24-9
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00007989
InChI nøgle GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminobenzamide, benzamide, 3-amino, 3-amino-benzamide, benzamide, m-amino, meta-aminobenzamide, 3-aba, 3-aminobenzimide, 3-amino benzamide, aniline-3-carboxamide, 3-aminobenzoic acid amide
PubChem CID 1645
ChEBI CHEBI:64042
IUPAC navn 3-aminobenzamid
SMIL NC(=O)C1=CC=CC(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminobenzamide
Smeltepunkt 111°C to 115°C
Mængde 5 g
Beilstein 2802373
Opløselighedsinformation Soluble in dimethylformamide (∽30mg/ml),dimethyl sulfoxide (∽30mg/ml),phosphate buffered saline (pH7.2) (∽2mg/ml),water (25mg/ml),and ethanol (25mg/ml).
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%