Få mere at vide
3-Aminoazetidin dihydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 15485588
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485588 250 mg 250mg
15495588 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59318.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 102065-89-4 | C3H8N2 | 72,111 g/mol
3-Aminoazetidin dihydrochlorid, anvendes som aktive farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Aminoazetidin dihydrochlorid, bruges som aktive farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102065-89-4
Molekylær formel C3H8N2
Molekylvægt (g/mol) 72.111
MDL nummer MFCD09910173
InChI nøgle FDPKMJDUXJFKOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoazetidine, 3-azetidinamine, acmc-209y1n, 3-aminoazetidine dihy drochloric
PubChem CID 1516506
IUPAC navn azetidin-3-amin
SMIL C1C(CN1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminoazetidine dihydrochloride
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 145.03
Procent renhed 95%