Få mere at vide
3-Aminoadamantan-1-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17961046
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17961046 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17961046 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3564.020025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Aminoadamantan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminoadamantan-1-ol
CAS 702-82-9
Analyt- eller komponentnavne 3-Aminoadamantan-1-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H17 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, 3-amino-, 1-Adamantanol, 3-amino- (7CI,8CI), 3-Aminotricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, (3-Hydroxyadamantan-1-yl)amine, 1-Amino-3-adamantanol, 1-Amino-3-hydroxyadamantane, 3-Amino-1-adamantanol, 3-Amino-1-hydroxyadamantane
InChI formel InChI=1S/C10H17NO/c11-9-2-7-1-8(3-9)5-10(12,4-7)6-9/h7-8,12H,1-6,11H2
SMIL NC12CC3CC(C1)CC(O)(C3)C2
IUPAC navn 3-aminoadamantan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 167.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 167.131 g/mol