Få mere at vide
3'-Aminoacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30314966
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30314966 25 g
1 options
Artikelnummer. 30314966 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA58006525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Aminoacetophenone
CAS 99-03-6
Molekylær formel C8H9NO
Mængde 25 g
Synonym 1-(3-Aminophenyl)ethan-1-one, 1-(3-Aminophenyl)ethanone, 1-Acetyl-3-aminobenzene, 3-Acetylaniline, 3-Acetylphenylamine, 3-Methylcarbonylaniline, 3'-Aminoacetophenone, NSC 7637, m-Acetylaniline, m-Aminoacetophenone, m-Aminoacetylbenzene, β-Aminoacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,9H2,1H3
SMIL CC(=O)c1cccc(N)c1
IUPAC navn 1-(3-aminophenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 135.16
Formel vægt 135.0684