Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-o-cresol |
| Navn note | 95% |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 127 °C til 133 °C |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | H2NC6H3(CH3)OH |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 13, 579 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3-Amino-o-cresol
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.