missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Amino-N-(Tertbutylbenzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-N-(Tertbutylbenzenesulfonamide) |
| CAS | 608523-94-0 |
| Molekylær formel | C10H16N2O2S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O2S/c1-10(2,3)12-15(13,14)9-6-4-5-8(11)7-9/h4-7,12H,11H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)NS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)N |
| IUPAC navn | 3-amino-N-tert-butylbenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.31 |
| Formel vægt | 228.0932 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?