missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Amino-N-(Tertbutylbenzenesulfonamide, TRC

Artikelnummer. 30318570
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30318570 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30318570 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57666050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Amino-N-(Tertbutylbenzenesulfonamide)
CAS 608523-94-0
Molekylær formel C10H16N2O2S
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O2S/c1-10(2,3)12-15(13,14)9-6-4-5-8(11)7-9/h4-7,12H,11H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)NS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)N
IUPAC navn 3-amino-N-tert-butylbenzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 228.31
Formel vægt 228.0932
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.