Få mere at vide
3-amino-N,N-dimethyl-4-nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10459281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10459281 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10459281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 326220050
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-N, N-dimethyl-4-nitroaniline
Navn note 97%
CAS 2069-71-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 134 °C til 139 °C
Farve Brun-Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H11N3O2
MDL nummer MFCD01320677
Mængde 5 g
Beilstein 13, IV, 97
Synonym 3-amino-n,n-dimethyl-4-nitroaniline, n1,n1-dimethyl-4-nitrobenzene-1,3-diamine, 3-amino n,n-dimethyl 4-nitro aniline, 5-dimethylamino-2-nitroaniline, n1,n1-dimethyl-4-nitro-benzene-1,3-diamine, n1,n1-dimethyl-4-nitro-m-phenylendiamin, 1,3-benzenediamine,n1,n1-dimethyl-4-nitro, 3-amino-4-nitro-n,n-dimethylaniline, 3-amino-4-nitrodimethylaminobenzene, 3-amino-4-nitrophenyl dimethylamine
InChI nøgle WJTOMXLUNDWLCY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C1=CC=C(C(N)=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC navn 1-N,1-N-dimethyl-4-nitrobenzen-1,3-diamin
Molekylvægt (g/mol) 181.20
PubChem CID 2733451
Formel vægt 181.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.