missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Amino Lidocaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino Lidocaine |
| CAS | 39942-50-2 |
| Molekylær formel | C14H23N3O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-(3-Amino-2,6-dimethylphenyl)-2-(diethylamino)acetamide, 2-Diethylamino-3'-amino-2',6'-acetoxylidide, NSC 34019 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23N3O/c1-5-17(6-2)9-13(18)16-14-10(3)7-8-12(15)11(14)4/h7-8H,5-6,9,15H2,1-4H3,(H,16,18) |
| SMIL | CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)ccc(N)c1C |
| IUPAC navn | N-(3-amino-2,6-dimethylphenyl)-2-(diethylamino)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.35 |
| Formel vægt | 249.1841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?