Få mere at vide
3-Amino-L-tyrosine (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-L-tyrosine |
| CAS | 300-34-5 |
| Molekylær formel | C9 H12 N2 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Amino-L-tyrosine, 3-Aminotyrosine, L-3-Aminotyrosine, m-Amino-L-tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,10-11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1 |
| SMIL | C([C@@H](C(O)=O)N)C1=CC(N)=C(O)C=C1 |
| IUPAC navn | (S)-2-amino-3-(3-amino-4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vægt | 196.08 |