Få mere at vide
(±)-3-Amino-iso-butyric-2,3,3-d3 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-3-Amino-iso-butyric-2,3,3-d3 Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/i2D2,3D |
| Formel vægt | 106.0822 |
| Procent renhed | >95% |