Få mere at vide
3-Amino-imidazo[1,2-a]pyridin, TRC
Artikelnummer. 30328608
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30328608 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30328608 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA611725500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-imidazo[1,2-a]pyridine
CAS 28036-33-1
Molekylær formel C7H7N3
Mængde 500 mg
Synonym Imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
InChI formel InChI=1S/C7H7N3/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7/h1-5H,8H2
SMIL Nc1cnc2ccccn12
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Molekylvægt (g/mol) 133.15
Formel vægt 133.064