Få mere at vide
3-amino-9-ethylcarbazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389769
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389769 100 g 100g
11379769 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22529.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 132-32-1 | C14H14N2 | 210.28 g/mol
Peroxidasesubstrat til immunblotting og immunhistokemiske farvningsprocedurer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132-32-1
Molekylær formel C14H14N2
Molekylvægt (g/mol) 210.28
MDL nummer MFCD00004964
InChI nøgle OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-9-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazol-3-amine, 3-amino-n-ethylcarbazole, 9h-carbazol-3-amine, 9-ethyl, carbazole, 3-amino-9-ethyl, 9-ethylcarbazol-3-ylamine, unii-8q2bg27jbu, 9-ethylcarbazole-3-ylamine, 8q2bg27jbu, 9-ethyl-9h-carbazol-3-ylamine
PubChem CID 8588
IUPAC navn 9-ethylcarbazol-3-amin
SMIL CCN1C2=C(C=C(C=C2)N)C3=CC=CC=C31
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-9-ethylcarbazole
Smeltepunkt 98°C to 100°C
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Formel vægt 210.28
Procent renhed 95%