Få mere at vide
3-amino-9-ethylcarbazol, 95%
Artikelnummer. 11379769
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379769 25 g 25g
11389769 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11379769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22529.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.55 DKK
    577.65 DKK / 25g
    Spare 64.90 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 132-32-1 | C14H14N2 | 210,28 g/mol
Peroxidasesubstrat til immunblotting og immunhistokemiske farvningsprocedurer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132-32-1
Molekylær formel C14H14N2
Molekylvægt (g/mol) 210.28
MDL nummer MFCD00004964
InChI nøgle OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-9-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazol-3-amine, 3-amino-n-ethylcarbazole, 9h-carbazol-3-amine, 9-ethyl, carbazole, 3-amino-9-ethyl, 9-ethylcarbazol-3-ylamine, unii-8q2bg27jbu, 9-ethylcarbazole-3-ylamine, 8q2bg27jbu, 9-ethyl-9h-carbazol-3-ylamine
PubChem CID 8588
IUPAC navn 9-ethylcarbazol-3-amin
SMIL CCN1C2=C(C=C(C=C2)N)C3=CC=CC=C31
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-9-ethylcarbazole
Smeltepunkt 98°C to 100°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Formel vægt 210.28
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-9-ethylcarbazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Amino-9-ethylcarbazole