Få mere at vide
3-Amino-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 68739-11-7 |
| Molekylær formel | C8 H9 N3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3/c1-6-3-2-4-11-7(9)5-10-8(6)11/h2-5H,9H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cccn2c(N)cnc12 |
| IUPAC navn | 8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.18 |
| Formel vægt | 147.0796 |