Få mere at vide
3-Amino-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride, 40%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride |
| CAS | 531-57-7 |
| Molekylær formel | C13H12ClN3S |
| MDL nummer | MFCD00067677 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | [Cl-].CNC1=CC2=C(C=C1)N=C1C=CC(N)=CC1=[S+]2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.77 |
| Procent renhed | 40% |