Få mere at vide
3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazin-5-ium chloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31004198
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31004198 5 g 5g
30998796 25 g 25g
30999725 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31004198 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1212365g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazin-5-ium chloride
CAS 4569-86-2
Molekylær formel C22H23ClN4
MDL nummer MFCD00013433
Mængde 5 g
SMIL CCN(C1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C4=C(C=CC(N)=C4)N=C2C=C1)CC.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 378.90
Procent renhed 98%