Få mere at vide
3-Amino-6-nitro-4-phenylquinolin-2(1H)-one, Mikromol™
Beskrivelse
3-Amino-6-nitro-4-phenylquinolin-2(1H)-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-6-nitro-4-phenylquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 36020-93-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Amino-6-nitro-4-phenylquinolin-2(1H)-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H11 N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Amino-6-nitro-4-phenylquinolin-2(1H)-one, Nitrazepam Imp. A (EP), Nitrazepam Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11N3O3/c16-14-13(9-4-2-1-3-5-9)11-8-10(18(20)21)6-7-12(11)17-15(14)19/h1-8H,16H2,(H,17,19) |
| SMIL | NC1=C(c2ccccc2)c3cc(ccc3NC1=O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-amino-6-nitro-4-phenyl-1H-quinolin-2-one |
| Vis mere |