missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Amino-6-nitro-4-phenyl-2(H)-quinolinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-6-nitro-4-phenylquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 36020-93-6 |
| Molekylær formel | C15 H11 N3 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Amino-6-nitro-4-phenylquinolin-2(1H)-one, Nitrazepam Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11N3O3/c16-14-13(9-4-2-1-3-5-9)11-8-10(18(20)21)6-7-12(11)17-15(14)19/h1-8H,16H2,(H,17,19) |
| SMIL | NC1=C(c2ccccc2)c3cc(ccc3NC1=O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-amino-6-nitro-4-phenyl-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.27 |
| Formel vægt | 281.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?