Få mere at vide
3-Amino-6-morpholinopyridazine, 97%
Artikelnummer. p-4228332 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11996641
Brand: Thermo Scientific Acros 433270010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 66346-91-6 | C8H12N4O | 180.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66346-91-6
Molekylær formel C8H12N4O
Molekylvægt (g/mol) 180.21
InChI nøgle IEUHTZVAUDMKQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinopyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-yl pyridazine, 6-morpholin-4-yl pyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine, 6-morpholin-4-yl-pyridazin-3-ylamine, 3-pyridazinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridazine-3-amine, 6-4-morpholinyl-3-pyridazinamine, 3-amino-6-morpholin-4-3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine
PubChem CID 13114295
IUPAC navn 6-morpholin-4-ylpyridazin-3-amin
SMIL C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-6-morpholinopyridazine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 181°C to 183°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 180.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-6-morpholinopyridazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.