missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-amino-6-cyanopyridazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-amino-6-cyanopyridazine |
| CAS | 340759-46-8 |
| Molekylær formel | C5 H4 N4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4/c6-3-4-1-2-5(7)9-8-4/h1-2H,(H2,7,9) |
| SMIL | N=C1NN=C(C=C1)C#N |
| IUPAC navn | 6-imino-1H-pyridazine-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.112 |
| Formel vægt | 120.0436 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?