Få mere at vide
3-Amino-6-chloropyridazin, TRC
Artikelnummer. 30317127
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30317127 1 g
1 options
Artikelnummer. 30317127 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6035111G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-6-chloropyridazine
CAS 5469-69-2
Molekylær formel C4 H4 Cl N3
Mængde 1 g
Synonym Risdiplam Impurity 7
InChI formel InChI=1S/C4H4ClN3/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
SMIL Nc1ccc(Cl)nn1
IUPAC navn 6-kloropyridazin-3-amin
Molekylvægt (g/mol) 129.55
Formel vægt 129.0094